Learn More
Melford MOPSO
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Nombre de la sustancia: Ácido 3-(N-morfolino)2-hidroxipropanosulfónico
- Número CAS: 68399-77-9
- Fórmulamolecular:C7H15NO5S
- Peso molecular: 225,3
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MOPSO |
| CAS | 68399-77-9 |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula molecular | C7H15NO5S |