Learn More
MOPSO, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424069 250 mL 250 ml
15414069 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61469.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79803-73-9
Fórmula molecular C7H14NNaO5S
Peso molecular (g/mol) 247.241
Número MDL MFCD00070007
Clave InChI WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23675131
Nombre IUPAC sodio;2-hidroxi-3-morfolina-4-ilpropano-1-sulfonato
SMILES C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPSO buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 7.0
Forma física Líquida
Cantidad 250 mL