Learn More
MOPSO, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,0, Thermo Scientific™
Product Code. 15414069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Unit Size:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15414069 100 mL 100 ml
15424069 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15414069 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J61469.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79803-73-9
Fórmula molecular C7H14NNaO5S
Peso molecular (g/mol) 247.241
Número MDL MFCD00070007
Clave InChI WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23675131
Nombre IUPAC sodio;2-hidroxi-3-morfolina-4-ilpropano-1-sulfonato
SMILES C1COCCN1CC(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material MOPSO buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 7.0
Forma física Líquida
Cantidad 100 mL