Learn More
Sal de sodio MOPS, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MOPS Sodium Salt |
| CAS | 71119-22-7 |
| Fórmula molecular | C7 H14 N Na O4 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO4S.Na/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h1-7H2,(H,9,10,11);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na]OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1 |
| Nombre IUPAC | 3-morfolin-4-ilpropilsulfoniloxisodio |
| Peso molecular (g/mol) | 231.245 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.054 |