Learn More
MOPS sal sódica cristalina MP Biomedicals
Código de producto. 11426081 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
11426081 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11426081 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219067091
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPS Sodium Salt
CAS 71119-22-7
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular C7H14NNaO4S
Sinónimo 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
Clave InChI MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; 3-morfolin-4-ilpropano-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 231.242
PubChem CID 3859613
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.2