Learn More
Sal sódica MOPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10391284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10391284 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10651643 25 g Frasco de vidrio 25 g
10108003 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10391284 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 352590010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71119-22-7 | C7H14NNaO4S | 231.242 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71119-22-7
Fórmula molecular C7H14NNaO4S
Peso molecular (g/mol) 231.242
Número MDL MFCD00064350
Clave InChI MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-(4-Morpholino)propanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3859613
Nombre IUPAC sodio; 3-morfolin-4-ilpropano-1-sulfonato
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPS sodium salt
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.25
Porcentaje de pureza 98%