Learn More
Melford MOPS, Sal de sodio
Description
La sal de sodio MOPS, también conocida como sal de sodio del ácido 3-(N-morfolino) propanosulfónico, es un compuesto químico que desempeña un papel importante en el mercado de las ciencias biológicas.
Es particularmente eficaz en el rango de pH de 6,5 a 7,9, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren condiciones de pH ligeramente ácidas a neutras. La sal de sodio MOPS se utiliza comúnmente en la purificación de proteínas, ensayos enzimáticos, investigación de ácidos nucleicos y técnicas de electroforesis donde se debe mantener un rango de pH específico. Su capacidad amortiguadora y su estabilidad dentro del rango de pH deseado lo hacen valioso en estas aplicaciones.
Una de las ventajas significativas de la sal de sodio MOPS es su compatibilidad con sistemas biológicos y enzimas. Presenta una interferencia mínima con la actividad enzimática y otros procesos biológicos, lo que garantiza resultados confiables y precisos.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | MOPS, Sodium Salt |
| CAS | 71119-22-7 |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | C7H14NO4SNa |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.