Learn More
Melford MOPS, Sal de sodio
Descripción
La sal de sodio MOPS, también conocida como sal de sodio del ácido 3-(N-morfolino) propanosulfónico, es un compuesto químico que desempeña un papel importante en el mercado de las ciencias biológicas.
Es particularmente eficaz en el rango de pH de 6,5 a 7,9, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren condiciones de pH ligeramente ácidas a neutras. La sal de sodio MOPS se utiliza comúnmente en la purificación de proteínas, ensayos enzimáticos, investigación de ácidos nucleicos y técnicas de electroforesis donde se debe mantener un rango de pH específico. Su capacidad amortiguadora y su estabilidad dentro del rango de pH deseado lo hacen valioso en estas aplicaciones.
Una de las ventajas significativas de la sal de sodio MOPS es su compatibilidad con sistemas biológicos y enzimas. Presenta una interferencia mínima con la actividad enzimática y otros procesos biológicos, lo que garantiza resultados confiables y precisos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MOPS, Sodium Salt |
| CAS | 71119-22-7 |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula molecular | C7H14NO4SNa |