Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MOPS |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 250 g |
| Tipo de solución | Tampón |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 100.4% |
| Nombre IUPAC | 3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.3 |
| Grado | Bioquímica |