Learn More
MOPS, MP Biomedicals™
Código de producto. 11473610 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
100 g
250 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473610 10 g 10 g
11483610 100 g 100 g
11493610 250 g 250 g
11403620 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11473610 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210237010
CAS 1132-61-2
Fórmula molecular C7H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD00006183
Clave InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-(N-morpholino)propanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPS
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 100.4%
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.3
compliance-icons
Nombre del producto
  • MOPS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: MOPS