Learn More
MOPS, ácido libre, 100,2 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11406591 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406591 25 g -
11416591 100 g 100 g
11426591 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11406591 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219483725
CAS 1132-61-2
Fórmula molecular C7H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD00006183
Clave InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPS
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC 4-(3-sulfonatopropil)morfolin-4-io
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.3
Porcentaje de pureza 1.002