Learn More
MOPS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499723 25 g 25 g
11409733 100 g 100 g
11419733 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499723 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12914.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
MOPS is mainly used in biological experiments as a buffer solution. It is also used in protein purification. Further, it is utilized for polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
MOPS se utiliza principalmente en experimentos biológicos como solución tampón. También se utiliza en la purificación de proteínas. Además, se utiliza para la electroforesis en gel de poliacrilamida.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132-61-2
Fórmula molecular C7H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD00006183
Clave InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-Morpholinepropanesulfonic acid; 3-(4-Morpholinyl)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPS
Punto de fusión 277°C to 280°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 1106776
Índice Merck 14,6265
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.27
Porcentaje de pureza 99%