Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99+ %, para bioquímica
Código de producto. 10747573 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
25 GR
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10747573 500 g Frasco de plástico 500 GR
10644862 25 g Frasco de plástico 25 GR
10245560 100 g Frasco de plástico 100 GR
10765052 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10747573 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 172635000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132-61-2
Fórmula molecular C7H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD00006183
Clave InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Especificaciones
Absorbancia 0.03 max. at 280nm
Nombre del producto químico o material MOPS
Condiciones de absorbancia (1M aq. soln.) (1 cm cell)
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 277.0°C to 282.0°C
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Información de descomposición >277°C
pH 3.0 to 4.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 116°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Índice Merck 15, 6352
Información de solubilidad Solubilidad en agua:1000 g/l (20 °C).Otras solubilidades:<10 g/l de etanol (20 °C)
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.26
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica