Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, 99,5 %, para biología molecular, ADNasa, ARNasa, sin prot., para secuenciación de péptidos
Código de producto. 10389893 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10389893 500 g Frasco de vidrio 500 g
10142871 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10389893 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327665000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132-61-2
Fórmula molecular C7H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD00006183
Clave InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Especificaciones
Absorbancia (0.1 M aq. soln.)
Nombre del producto químico o material MOPS
Condiciones de absorbancia (0.1M aq. soln.)
Nombre de nota DNAse, RNAse and Protease Free
Punto de fusión 277.0°C to 282.0°C
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
pH 3.0 to 4.5 (1% soln. at 25°C)
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Temperatura de inflamación 116°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.50%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C)
Envase Frasco de vidrio
Índice Merck 15, 6352
Información de solubilidad Solubilidad en agua:1000 g/l (20 °C).Otras solubilidades:<10 g/l de etanol (20 °C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.26
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Biología molecular