Learn More
MOPS, ≥ 98,5 % (base seca), ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15845178 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15845178 100 g Frasco de plástico 100 g
15885318 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15845178 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J19256.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.75€
    71.65€ / 100 g
    Ahorro 15.10€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132-61-2
Fórmula molecular C7H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD00006183
Clave InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-[N-Morpholino]propane sulfonic Acid
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPS
Punto de fusión 277°C to 280°C (decomposition)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 110°C
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Fórmula lineal HO3S(CH2)3(C4H8NO)
Envase Frasco de plástico
Beilstein 1106776
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.26
Porcentaje de pureza ≥98.5%