Learn More
MOPS, 101 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11496071 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11496071 25 g -
11406081 100 g -
11416081 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11496071 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219067025
CAS 71119-22-7
Fórmula molecular C7H14NNaO4S
Peso molecular (g/mol) 231.242
Clave InChI MWEMXEWFLIDTSJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-[N-Morpholino]propanesulfonic acid
PubChem CID 3859613
Nombre IUPAC sodio; 3-morfolin-4-ilpropano-1-sulfonato
SMILES C1COCCN1CCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPS
Color Blanco
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 1.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.2