Learn More
Thermo Scientific Chemicals MOPS, solución de tampón de 1,0 M, pH 7,5
Código de producto. 15484339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15484339 250 mL 250 ml
15494339 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484339 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61843.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.74€
    117.65€ / 250 ml
    Ahorro 22.09€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1132-61-2 | C7H15NO4S | 209.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132-61-2
Fórmula molecular C7H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD00006183
Clave InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPS buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 1,0 M
pH 7.5
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL