Learn More
MOPS, solución de tampón de 1,0 M, pH 5,5, Thermo Scientific™
Código de producto. 15444669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444669 500 mL 500 ml
15434669 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62261.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
MOPS se utiliza con frecuencia como agente tamponador en biología y bioquímica. Se utiliza ampliamente para electroforesis en gel de poliacrilamida. Se utiliza como tampón de ácido morfolino propanesulfónico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
No se recomienda usar más de 20 mM en trabajos de cultivo celular de mamíferos. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132-61-2
Fórmula molecular C7H15NO4S
Peso molecular (g/mol) 209.26
Número MDL MFCD00006183
Clave InChI DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70807
ChEBI CHEBI:44115
Nombre IUPAC 3-morfolin-4-ilpropano-1-ácido sulfónico
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MOPS buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 1,0 M
pH 5.5
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Olor Odorless
Información de solubilidad Soluble in water.