Learn More
Moperone, TRC
Código de producto. 30133917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133917 5 mg 5 miligramos
30135872 25 mg 25 miligramos
30005898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM6105005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1050-79-9
Fórmula molecular C22 H26 F N O2
Peso molecular (g/mol) 355.45
Sinónimo Butyrophenone, 4'-fluoro-4-(4-hydroxy-4-p-tolylpiperidino)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Fluorophenyl)-4-[4-hydroxy-4-(4-methylphenyl)-1-piperidinyl]-1-butanone, 1-(3'-p-Fluorobenzoylpropyl)-4-hydroxy-4-p-tolylpiperidine, 4'-Fluoro-4-(4-hydroxy-4-p-tolylpiperidino)butyrophenone, Luvatren, Luvatrena, Meperon, Methylperidol, Moperone, p-Fluoro-4-(4'-hydroxy-4'-p-methylphenylpiperidino)butyrophenone, p-Fluoro-4-(4'-hydroxy-4'-p-tolylpiperidino)butyrophenone, ω-(4-Hydroxy-4-p-tolylpiperidino)-p-fluorobutyrophenone
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-4-[4-hidroxi-4-(4-metilfenil)piperidina-1-il]butan-1-one
SMILES Cc1ccc(cc1)C2(O)CCN(CCCC(=O)c3ccc(F)cc3)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Moperone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26FNO2/c1-17-4-8-19(9-5-17)22(26)12-15-24(16-13-22)14-2-3-21(25)18-6-10-20(23)11-7-18/h4-11,26H,2-3,12-16H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1948