Learn More
Monuron D6 100 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monuron D6 |
| CAS | 217488-65-8 |
| Disolvente o matriz | Acetone |
| Fórmula molecular | C9 2H6 H5 Cl N2 O |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Urea, N'-(4-chlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)- (9CI), Monuron D6, Monuron D6 (dimethyl D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-(4-clorofenil)-1,1-bis(trideuteriometil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 204.69 |
| Mostrar más |