Learn More
Montmorillonita, mineral natural, Thermo Scientific™
Código de producto. 11329118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329118 25 g 25 g
11319118 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329118 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042531.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se utiliza en técnicas cromatográficas industriales, ampliamente utilizado en la industria del petróleo, soporte catalizador. Actúa como catalizador de ácido de Lewis sólido.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1318-93-0
Fórmula molecular Al2H2O12Si4
Peso molecular (g/mol) 360.307
Número MDL MFCD00132796
Clave InChI GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
PubChem CID 71586775
Nombre IUPAC dialuminio;dioxosilano;oxígeno(2-);hidrato
SMILES O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Montmorillonite
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water.