Learn More
Montmorillonita K 10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Montmorillonite K 10 |
| CAS | 1318-93-0 |
| Fórmula molecular | Al2H2O12Si4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1090B, 1095B, AMS, AMS (mineral), Alabama Blue Clay, Albagen 4439, Amcol A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2 |
| SMILES | O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3] |
| Peso molecular (g/mol) | 360.31 |