Learn More
Montmorillonita K 10, TRC
Código de producto. 30484250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30484250 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30484250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5680905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Montmorillonite K 10
CAS 1318-93-0
Fórmula molecular Al2H2O12Si4
Cantidad 5 g
Sinónimo 1090B, 1095B, AMS, AMS (mineral), Alabama Blue Clay, Albagen 4439, Amcol A
Fórmula InChI InChI=1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
SMILES O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
Peso molecular (g/mol) 360.31