Learn More
Montmorillonita K-10, gránulos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15397390 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15397390 5 kg 5 Kg
15250309 100 g 100 g
15387390 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15397390 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456070050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1318-93-0 | Al2H2O12Si4 | 360.307 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1318-93-0
Fórmula molecular Al2H2O12Si4
Peso molecular (g/mol) 360.307
Clave InChI GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
PubChem CID 71586775
Nombre IUPAC dialuminio;dioxosilano;oxígeno(2-);hidrato
SMILES O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Montmorillonite K-10
Cantidad 5 kg
Fieser 15,213
Índice Merck 11,6168
Densidad 0.500 to 0.600 kg/l