Learn More
Montmorillonita K-10, gránulos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15250309 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15250309 100 g 100 g
15387390 1 kg 1 Kg
15397390 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15250309 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456071000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1318-93-0 | Al2H2O12Si4 | 360.307 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1318-93-0
Fórmula molecular Al2H2O12Si4
Peso molecular (g/mol) 360.307
Clave InChI GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo montmorillonite, bentolite, gelwhite l, montmorillonite ksf, montmorillonite k 10, unii-a585mn1h2l, envirobent, neokunibond, arcillite, bedelix
PubChem CID 71586775
Nombre IUPAC dialuminio;dioxosilano;oxígeno(2-);hidrato
SMILES O.[O-2].[O-2].[O-2].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Montmorillonite K-10
Cantidad 100 g
Fieser 15,213
Índice Merck 11,6168
Densidad 0.500 to 0.600 kg/l