Learn More
Sulfona de Montelukast, TRC
Código de producto. 30468846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468846 10 mg 10 miligramos
30466546 5 mg 5 miligramos
30475909 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30468846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM56803510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1266620-74-9
Fórmula molecular C35 H36 Cl N O5 S
Peso molecular (g/mol) 618.18
Sinónimo 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfonyl]methyl]cyclopropaneacetic Acid, Montelukast Sulfone
Nombre IUPAC 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]propil]sulfonilmetil]ciclopropil]ácido acético
SMILES CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@H](c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2)S(=O)(=O)CC5(CC(=O)O)CC5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Montelukast Sulfone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H36ClNO5S/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(43(41,42)23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39)/b15-10+/t32-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 617.2003