Learn More
Montelukast Styrene, TRC
Código de producto. 30012025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012025 1 mg 1 miligramo
30008722 5 mg 5 miligramos
17941345 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30012025 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM5680301MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 918972-54-0
Fórmula molecular C35 H34 Cl N O2 S
Peso molecular (g/mol) 568.17
Sinónimo 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-methylethenyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-cyclopropaneacetic Acid, Montelukast Styrene, Montekulast Sodium Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenoil]fenil]-3-(2-prop-1-en-2-ilfenil)propil]sulfanilmetil]ácido ciclopropilacético
SMILES CC(=C)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3
Specifications
Nombre del producto químico o material Montelukast Styrene
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H34ClNO2S/c1-24(2)31-9-4-3-7-26(31)13-17-33(40-23-35(18-19-35)22-34(38)39)28-8-5-6-25(20-28)10-15-30-16-12-27-11-14-29(36)21-32(27)37-30/h3-12,14-16,20-21,33H,1,13,17-19,22-23H2,2H3,(H,38,39)/b15-10+/t33-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.1999