Learn More
Montelukast Styrene, TRC
Código de producto. 30008722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008722 5 mg 5 miligramos
30012025 1 mg 1 miligramo
17941345 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5680305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 918972-54-0
Fórmula molecular C35 H34 Cl N O2 S
Peso molecular (g/mol) 568.17
Sinónimo 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-methylethenyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-cyclopropaneacetic Acid, Montelukast Styrene, Montekulast Sodium Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenoil]fenil]-3-(2-prop-1-en-2-ilfenil)propil]sulfanilmetil]ácido ciclopropilacético
SMILES CC(=C)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Montelukast Styrene
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H34ClNO2S/c1-24(2)31-9-4-3-7-26(31)13-17-33(40-23-35(18-19-35)22-34(38)39)28-8-5-6-25(20-28)10-15-30-16-12-27-11-14-29(36)21-32(27)37-30/h3-12,14-16,20-21,33H,1,13,17-19,22-23H2,2H3,(H,38,39)/b15-10+/t33-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.1999