Learn More
Sodio Montelukast, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15555196 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15555196 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15555196 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456440010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    138.65€ / 1 g
    Ahorro 22.35€
    13% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Montelukast sodium
CAS 151767-02-1
Fórmula molecular C35H35ClNNaO3S
Número MDL MFCD00931431
Punto de fusión 115.0°C
Solubilidad Solubilidad en agua: muy soluble.
Clave InChI LBFBRXGCXUHRJY-HKHDRNBDSA-M
SMILES [Na+].CC(C)(O)C1=CC=CC=C1CC[C@@H](SCC1(CC([O-])=O)CC1)C1=CC=CC(\C=C\C2=CC=C3C=CC(Cl)=CC3=N2)=C1
Nombre IUPAC Sodio; 2-[1-[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropian-2-il)fenil]propil]sulfanilmetil]ciclopropilo]acetato
Peso molecular (g/mol) 608.17
PubChem CID 23663996
Cantidad 1 g
ChEBI CHEBI:6993
Formula Weight (peso de la fórmula) 608.17
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Montelukast sodium
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement