Learn More
Éster metílico de montelukast, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de montelukast
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Montelukast Methyl Ester |
| CAS | 855473-51-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Montelukast Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C36 H38 Cl N O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Montelukast Methyl Ester, 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-cyclopropaneacetic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H38ClNO3S/c1-35(2,40)31-10-5-4-8-26(31)14-18-33(42-24-36(19-20-36)23-34(39)41-3)28-9-6-7-25(21-28)11-16-30-17-13-27-12-15-29(37)22-32(27)38-30/h4-13,15-17,21-22,33,40H,14,18-20,23-24H2,1-3H3/b16-11+/t33-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC1(CS[C@H](CCc2ccccc2C(C)(C)O)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3)CC1 |
| Nombre IUPAC | 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]propil]sulfanilmetil]ciclopropil]acetato de metilo |
| Mostrar más |