Learn More
Éster etílico de montelukast, Mikromol™
Código de producto. 30051090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051090 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051090 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0698.17
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de montelukast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Montelukast Ethyl Ester
CAS 1044705-96-5
Nombres de analitos o componentes Montelukast Ethyl Ester
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C37 H40 Cl N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Montelukast Ethyl Ester, 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-cyclopropaneacetic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C37H40ClNO3S/c1-4-42-35(40)24-37(20-21-37)25-43-34(19-15-27-9-5-6-11-32(27)36(2,3)41)29-10-7-8-26(22-29)12-17-31-18-14-28-13-16-30(38)23-33(28)39-31/h5-14,16-18,22-23,34,41H,4,15,19-21,24-25H2,1-3H3/b17-12+/t34-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)CC1(CS[C@H](CCc2ccccc2C(C)(C)O)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3)CC1
Nombre IUPAC 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]propil]sulfanilmetil]ciclopropil]acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 614.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 613,2417 g/mol