Learn More
Sal de Diciclohexilamina de Montelukast, TRC
Código de producto. 30478387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478387 100 mg 100 miligramos
30472847 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478387 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM567990100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577953-88-9
Fórmula molecular C35 H36 Cl N O3 S . C12 H23 N
Peso molecular (g/mol) 767.5
Sinónimo Montelukast Dicyclohexylamine, Cyclopropaneacetic acid, 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) (9CI), 2-[1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropyl]acetic acid dicyclohexylamine salt, Montelukast dicyclohexylamine salt
Nombre IUPAC 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropano-2-il)fenil]propil]sulfanilmetil]ácido acético; N-ciclohexilciclohexanamina
SMILES CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3.C6CCC(CC6)NC7CCCCC7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Montelukast Dicyclohexylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H36ClNO3S.C12H23N/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);11-13H,1-10H2/b15-10+;/t32-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 766.3935
Porcentaje de pureza >95%