Learn More
montelukast diciclohexilamina, Mikromol™
Descripción
Montelukast diciclohexilamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Montelukast Dicyclohexylamine |
| CAS | 577953-88-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Montelukast Dicyclohexylamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C35 H36 Cl N O3 S . C12 H23 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Montelukast Dicyclohexylamine, Cyclopropaneacetic acid, 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) (9CI), 2-[1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropyl]acetic acid dicyclohexylamine salt, Montelukast dicyclohexylamine salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H36ClNO3S.C12H23N/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);11-13H,1-10H2/b15-10+;/t32-;/m1./s1 |
| SMILES | CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3.C6CCC(CC6)NC7CCCCC7 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]propil]sulfanilmetil]ciclopropil]acético; N-ciclohexilciclohexanamina |
| Mostrar más |