Learn More
montelukast diciclohexilamina, Mikromol™
Product Code. 30049250
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30049250 25 mg 25 miligramos
30049590 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30049250 Supplier Mikromol Supplier No. MM0698.150025
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Montelukast diciclohexilamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Montelukast Dicyclohexylamine
CAS 577953-88-9
Nombres de analitos o componentes Montelukast Dicyclohexylamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C35 H36 Cl N O3 S . C12 H23 N
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Montelukast Dicyclohexylamine, Cyclopropaneacetic acid, 1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]-, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) (9CI), 2-[1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropyl]acetic acid dicyclohexylamine salt, Montelukast dicyclohexylamine salt
Fórmula InChI InChI=1S/C35H36ClNO3S.C12H23N/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(41-23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39);11-13H,1-10H2/b15-10+;/t32-;/m1./s1
SMILES CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(\C=C\c4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3.C6CCC(CC6)NC7CCCCC7
Nombre IUPAC ácido 2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]propil]sulfanilmetil]ciclopropil]acético; N-ciclohexilciclohexanamina
Peso molecular (g/mol) 767.5
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 766.3935 g/mol