Learn More
Impureza de éter ciclado de montelukast, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Montelukast Cyclizate |
| CAS | 168214-67-3 |
| Fórmula molecular | C29 H26 Cl N O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Quinoline, 7-chloro-2-[2-[3-(1,3,4,5-tetrahydro-1,1-dimethyl-2-benzoxepin-3-yl)phenyl]ethenyl]-, 7-Chloro-2-{2-[3-(1,1-dimethyl-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[c]-oxepin-3-yl)phenyl]vinyl}quinoline, Montelukast Cyclizate Ether Impurity, Montelukast Cyclizate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H26ClNO/c1-29(2)26-9-4-3-7-21(26)13-17-28(32-29)23-8-5-6-20(18-23)10-15-25-16-12-22-11-14-24(30)19-27(22)31-25/h3-12,14-16,18-19,28H,13,17H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)OC(CCc2ccccc12)c3cccc(C=Cc4ccc5ccc(Cl)cc5n4)c3 |
| Nombre IUPAC | 7-cloro-2-[2-[3-(1,1-dimetil-4,5-dihidro-3H-2-benzoxepin-3-il)fenil]etenil]quinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 439.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 439.1703 |