Learn More
Montelukast Bis-sulfuro (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30136180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136180 100 mg 100 miligramos
30008885 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136180 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM567985100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1242260-05-4
Fórmula molecular C41 H46 Cl N O5 S2
Peso molecular (g/mol) 732.39
Sinónimo 1-[[[(1R)-1-[3-[(1RS)-1-[[[1-(Carboxymethyl)cyclopropyl]methyl]sulfanyl]-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]sulfanyl]methyl]cyclopropyl]acetic Acid, Montekulast Sodium Imp. D+E (Mixture of Stereoisomers) (EP), 1-[[[(1R)-1-[3-[1-[[[1-(Carboxymethyl)cyclopropyl]methyl]thio]-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetic Acid
Nombre IUPAC 2-[1-[[(1R)-1-[3-[1-[[1-(carboximetil)ciclopropilo]metilsulfanil]-2-(7-cloroquinolina-2-il)etil]fenil]-3-[2-(2-hidroxipropan-2-il)fenil]propil]sulfanilmetil]ciclopropiloacético
SMILES CC(C)(O)c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O)CC2)c3cccc(c3)C(Cc4ccc5ccc(Cl)cc5n4)SCC6(CC(=O)O)CC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Montelukast Bis-sulfide (mixture of diastereomers)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C41H46ClNO5S2/c1-39(2,48)33-9-4-3-6-27(33)12-15-35(49-25-40(16-17-40)23-37(44)45)29-7-5-8-30(20-29)36(50-26-41(18-19-41)24-38(46)47)22-32-14-11-28-10-13-31(42)21-34(28)43-32/h3-11,13-14,20-21,35-36,48H,12,15-19,22-26H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)/t35-,36?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 731.2506