missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Montelukast Acyl-Beta-D-glucuronida-d6, TRC

Código de producto. 30481353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30481353 1 mg 1 miligramo
30478039 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30481353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5680121MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

Fórmula molecular C41 D6 H38 Cl N O9 S
Peso molecular (g/mol) 768.344
Sinónimo 1-[1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl-d6)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetate] beta-D-Glucopyranuronic Acid
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-hidroxipropano-2-il)fenil]propil]sulfanimetil]ciclopropil]acetil]oxi-3,4,5-trihidroxixano-2-carboxílico
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(O)(c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)CC2)c4cccc(\C=C\c5ccc6ccc(Cl)cc6n5)c4)C([2H])([2H])[2H]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Montelukast Acyl-beta-D-glucuronide-d6
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C41H44ClNO9S/c1-40(2,50)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(42)21-31(26)43-29)53-23-41(18-19-41)22-33(44)51-39-36(47)34(45)35(46)37(52-39)38(48)49/h3-12,14-16,20-21,32,34-37,39,45-47,50H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,48,49)/b15-10+/t32-,34+,35+,36-,37+,39-/m1/s1/i1D3,2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 767.28
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.