Learn More
Montelukast Acyl-Beta-D-glucuronida-d6, TRC
Código de producto. 30478039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478039 10 mg 10 miligramos
30481353 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30478039 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM56801210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C41 D6 H38 Cl N O9 S
Peso molecular (g/mol) 768.344
Sinónimo 1-[1-[[[(1R)-1-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(1-hydroxy-1-methylethyl-d6)phenyl]propyl]thio]methyl]cyclopropaneacetate] beta-D-Glucopyranuronic Acid
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-cloroquinolina-2-il)etenil]fenil]-3-[2-(1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-hidroxipropano-2-il)fenil]propil]sulfanimetil]ciclopropil]acetil]oxi-3,4,5-trihidroxixano-2-carboxílico
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(O)(c1ccccc1CC[C@@H](SCC2(CC(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)CC2)c4cccc(\C=C\c5ccc6ccc(Cl)cc6n5)c4)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Montelukast Acyl-beta-D-glucuronide-d6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C41H44ClNO9S/c1-40(2,50)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(42)21-31(26)43-29)53-23-41(18-19-41)22-33(44)51-39-36(47)34(45)35(46)37(52-39)38(48)49/h3-12,14-16,20-21,32,34-37,39,45-47,50H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,48,49)/b15-10+/t32-,34+,35+,36-,37+,39-/m1/s1/i1D3,2D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 767.28