Learn More
Mezcla de pesticidas Montana 270 10 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Abamectin∣Acequinocyl∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Chlormequat chloride∣Cyfluthrin∣Daminozide∣Etoxazole∣Fenoxycarb∣Imazalil∣Imidacloprid∣Myclobutanil∣Paclobutrazol∣Pyrethrins∣Spinosad∣Spirotetramat∣Trifloxystrobin |
| CAS | 71751-41-2, 57960-19-7, 149877-41-8, 82657-04-3, 999-81-5, 68359-37-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Abamectin∣Acequinocyl∣Bifenazate∣Bifenthrin∣Chlormequat chloride∣Cyfluthrin∣Daminozide∣Etoxazole∣Fenoxycarb∣Imazalil∣Imidacloprid∣Myclobutanil∣Paclobutrazol∣Pyrethrins∣Spinosad∣Spirotetramat∣Trifloxystrobin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Industry Type | Food Testing |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Abamectin 10 μg/mL∣Acequinocyl 10 μg/mL∣Bifenazate 10 μg/mL∣Bifenthrin 10 μg/mL∣Chlormequat chloride 10 μg/mL∣Cyfluthrin 10 μg/mL∣Daminozide 10 μg/mL∣Etoxazole 10 μg/mL∣Fenoxycarb 10 μg/mL∣Imazalil 10 μg/mL∣Imidacloprid 10 μg/mL∣Myclobutanil 10 μg/mL∣Paclobutrazol 10 μg/mL∣Pyrethrins 10 μg/mL∣Spinosad 10 μg/mL∣Spirotetramat 10 μg/mL∣Trifloxystrobin 10 μg/mL |