Learn More
TFA Dostmann™ Pluviómetro inalámbrico Monsun
Código de producto. 11897870
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura de funcionamiento (métrico):
De -50 °C a +70 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura de funcionamiento (métrico) Tamaño de la unidad
11897870 De -50 °C a +70 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11897870 Proveedor TFA Dostmann™ N.º de proveedor 47.3003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.77€
    32.79€ / paquete de 1
    Ahorro 10.98€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Transmisión inalámbrica de la temperatura exterior y de las cantidades de lluvia (máx. 30 m) con tendencia de temperatura
Altura (métrico) 122 mm
Material Plástico
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -50 °C a +70 °C
Peso (métrico) 114 g
Tipo de producto Pluviómetro inalámbrico