Learn More
Monoxerutina, TRC
Código de producto. 30477746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477746 50 mg 50 miligramos
30480526 100 mg 100 miligramos
30464338 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30477746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM23800050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23869-24-1
Fórmula molecular C29H34O17
Peso molecular (g/mol) 654.57
Sinónimo O-(beta-Hydroxyethyl)rutin, O-(beta-Hydroxyethyl)rutoside, Venorutin 300, Verorutin 300, Z 12007, Zyma SA, 7-O-(beta-Hydroxyethyl)rutin, 7-O-(beta-Hydroxyethyl)rutoside, Mono-O-(beta-hydroxyethyl)rutoside, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5-hydroxy-7-(2-hydroxyethoxy)-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-((((2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4H-chromen-4-one
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-5-hidroxi-7-(2-hidroxietoxi)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[[(2R,3R,4R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oximetil]oxox-2-il]oxicromeno-4-one
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(OCCO)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monoxerutin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H34O17/c1-10-19(34)22(37)24(39)28(43-10)42-9-17-20(35)23(38)25(40)29(45-17)46-27-21(36)18-15(33)7-12(41-5-4-30)8-16(18)44-26(27)11-2-3-13(31)14(32)6-11/h2-3,6-8,10,17,19-20,22-25,28-35,37-40H,4-5,9H2,1H3/t10-,17+,19-,20+,22+,23-,24+,25+,28+,29-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 654.1796