Learn More
Monosultap, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monosultap |
| CAS | 29547-00-0 |
| Fórmula molecular | C5 H12 N O6 S4 . Na |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Thiosulfuric acid (H2S2O3), S,S'-[2-(dimethylamino)-1,3-propanediyl] ester, monosodium salt (9CI), Thiosulfuric acid, S,S'-[2-(dimethylamino)trimethylene] ester, monosodium salt (8CI), 1,3-Propanedithiol, 2-(dimethylamino)-, bis(hydrogen sulfate) (ester) monosodium salt (8CI), Monomehypo, Monosultap, SCD, Sha Chong Dan, Shachongdan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13NO6S4.Na/c1-6(2)5(3-13-15(7,8)9)4-14-16(10,11)12;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CN(C)C(CSS(=O)(=O)O)CSS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2-(dimetilamino)-1-sulfonatosulfanil-3-sulfosulfanilpropano |
| Peso molecular (g/mol) | 333.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.9445 |