Learn More
Monosulfurón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monosulfuron |
| CAS | 155860-63-2 |
| Fórmula molecular | C12 H11 N5 O5 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, N-[[(4-methyl-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-2-nitro-, Monosulfuron |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N5O5S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-12(18)16-23(21,22)10-5-3-2-4-9(10)17(19)20/h2-7H,1H3,(H2,13,14,15,16,18) |
| SMILES | Cc1ccnc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2[N+](=O)[O-])n1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metilpirimidin-2-il)-3-(2-nitrofenil)sulfonilurea |
| Peso molecular (g/mol) | 337.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.0481 |