Learn More
Éster de monosulfúre, TRC
Código de producto. 30482688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482688 500 mg 500 miligramos
30478826 250 mg 250 miligramos
30477079 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482688 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM175070500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175076-90-1
Fórmula molecular C14 H14 N4 O5 S
Peso molecular (g/mol) 350.3498
Sinónimo Monosulfuron-ester, Benzoic acid, 2-[[[[(4-methyl-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester, Monosulfuron ester, Monosulfuron-methyl, NK 94827
Nombre IUPAC Benzoato de metil 2-[(4-metilpirimidina-2-il)carbamoilsulfamoilo] benzoato
SMILES COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nccc(C)n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monosulfuron-ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N4O5S/c1-9-7-8-15-13(16-9)17-14(20)18-24(21,22)11-6-4-3-5-10(11)12(19)23-2/h3-8H,1-2H3,(H2,15,16,17,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.0685