Learn More
Glutamato monosódico monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monosodium Glutamate Monohydrate |
| CAS | 6106-04-3 |
| Fórmula molecular | C5 H8 N O4 . H2 O . Na |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | L-Glutamic acid, sodium salt, hydrate (1:1:1), Glutamic acid, monosodium salt, monohydrate, L- (8CI), L-Glutamic acid, monosodium salt, monohydrate (9CI), MSG monohydrate, Monosodium L-glutamate monohydrate, Monosodium glutamate monohydrate, Sodium glutamate monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1 |
| SMILES | O.[Na+].N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(2S)-2-amino-5-hidroxi-5-oxopentanoato;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 187.126 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.046 |