Learn More
Sesquihidrato de arsonato de metano ácido monosódico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Methylarsonic acid sodium |
| CAS | 2163-80-6 |
| Fórmula molecular | C H4 As O3 . Na |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Methanearsonic acid, monosodium salt (8CI), Ansar 170, Ansar 170L, Ansar 529, Bueno 6, Daconate, Gepiron, MSMA, Monosodium acid methanearsonate, Monosodium acid metharsonate, Monosodium methanearsonate, Monosodium methylarsonate, Sodium acid methanearsonate, Weed 108 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH5AsO3.Na/c1-2(3,4)5;/h1H3,(H2,3,4,5);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].C[As](=O)(O)[O-] |
| Nombre IUPAC | hidroxi(metil)arsinato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 161.952 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.9274 |