Learn More
Ftalato de monopropilheptilo 6-hidroxi-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Monopropylheptylphthalate 6-Hydroxy-d4 |
| CAS | 1412411-11-0 |
| Fórmula molecular | C18H22D4O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | OH-MiDP-d4, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic Acid 1-(6-Hydroxy-2-propylheptyl) Ester, OH-MPHP-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O5/c1-3-7-14(9-6-8-13(2)19)12-23-18(22)16-11-5-4-10-15(16)17(20)21/h4-5,10-11,13-14,19H,3,6-9,12H2,1-2H3,(H,20,21) |
| SMILES | OC(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(OCC(CCC)CCCC(O)C)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 326.42 |