Learn More
Ftalato monopropílico, TRC
Código de producto. 30473905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473905 1 g 1 g
30466186 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30473905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM5671001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4376-19-6
Fórmula molecular C11H12O4
Peso molecular (g/mol) 208.21
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Propyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Monopropyl Ester, Phthalic Acid Monopropyl Ester, Phthalic Acid Propyl Ester, Mono-n-propyl phthalate, NSC 309966
Nombre IUPAC Ácido 2-propoxicarbonilbenzoico
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monopropyl Phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c1-2-7-15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0736
Porcentaje de pureza >95%