Learn More
Monopropil ftalato O-Beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30011500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011500 5 mg 5 miligramos
30133695 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30011500 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM5671055MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Fórmula molecular C17H20O10
Peso molecular (g/mol) 384.33
Sinónimo 1-(Propyl 1,2-Benzenedicarboxylate} β-D-Glucopyranuronic Acid;
Nombre IUPAC (2S,3S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-((2-(propoxicarbonil)benzoilo)oxi)tetrahidro-2H-piran-2-carboxílico
SMILES O=C(OCCC)C1=CC=CC=C1C(O[C@@H]2O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C(O)C2O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Monopropyl Phthalate O-beta-D-Glucuronide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O10/c1-2-7-25-15(23)8-5-3-4-6-9(8)16(24)27-17-12(20)10(18)11(19)13(26-17)14(21)22/h3-6,10-13,17-20H,2,7H2,1H3,(H,21,22)/t10?,11-,12?,13-,17-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.11