Learn More
Ftalato monopropílico-d4, TRC
Código de producto. 30479959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30479959 50 mg 50 miligramos
30475425 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30479959 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM56710250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1795020-91-5
Fórmula molecular C11 D4 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 212.235
Sinónimo 2,3,4,5-Tetradeuterio-6-propoxycarbonylbenzoic acid, mono-Propyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Monopropyl Phthalate-d4, 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid monopropyl ester, Phthalic acid-d4 monopropyl ester, Propyl hydrogen phthalate-d4, Monopropyl Phthalate-3,4,5,6-D4
Nombre IUPAC Ácido 2,3,4,5-tetradeuterio-6-propoxicarbonilbenzoico
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCC)c(C(=O)O)c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monopropyl Phthalate-d4
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c1-2-7-15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,13)/i3D,4D,5D,6D
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.099